Learn More
Edulab Espejo convexo - Paquete de 10
Código de producto. 30280303
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Espejo convexo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280303 Espejo convexo paquete de 10
1 options
Código de producto. 30280303 Proveedor Edulab N.º de proveedor PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80€
    17.62€ / paquete de 10
    Ahorro 0.18€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Espejo convexo diseñado para experimentos de óptica en el aula y demostraciones prácticas.
  • Espejo convexo de 50 mm de diámetro para experimentos prácticos de reflexión.
  • Trabajado ópticamente para proporcionar reflejos claros y precisos.
  • Distancia focal de 150 mm para uso estándar en el aula.
  • Parte posterior plateada con revestimiento protector para mayor durabilidad.
Especificaciones
Tipo de producto Espejo convexo