Learn More
Mirogabalin, MedChemExpress
Descripción
Mirogabalin (DS-5565) is a novel, preferentially selective α2δ-1 ligand characterized by high potency and selectivity to the α2δ-1 subunit of voltage-sensitive calcium channel complexes in the CNS.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirogabalin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1138245-13-2 |
| Color | Light Brown |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H19NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | DS5565 |
| Información de solubilidad | H2O : 7.71 mg/mL (36.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mostrar más |