Learn More
Mirogabalin besylate, MedChemExpress
Código de producto. 16474168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474168 10 mg 10 miligramos
16460517 50 mg 50 miligramos
16436877 5 mg 5 miligramos
16405136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108006
MedChemExpress Mirogabalin besylate is a selective and orally available ligand for the α2δ subunit of voltage-gated calcium channels, with Kds of 13.5 nM, 22.7 nM, 27 nM, and 47.6 nM for human α2δ-1, human α2δ-2, rat α2δ-1, and rat α2δ-2, respectively.
Mirogabalin besylate is a selective and orally available ligand for the α2δ subunit of voltage-gated calcium channels, with Kds of 13.5 nM, 22.7 nM, 27 nM, and 47.6 nM for human α2δ-1, human α2δ-2, rat α2δ-1, and rat α2δ-2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirogabalin besylate
CAS 1138245-21-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25NO5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo DS 5565 besylate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (340.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.OC(C[C@@]2([C@@]3([H])[C@@](CC(CC)=C3)([H])C2)CN)=O
Peso molecular (g/mol) 367.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.