Learn More
Mirodenafil, LoGiCal
Código de producto. 30461095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461095 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461095 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3291.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirodenafil
CAS 862189-95-5
Nombres de analitos o componentes Mirodenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H37 N5 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, 5-ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(5-ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Mirodenafil, Mvix
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37N5O5S/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)cn(CC)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4
Nombre IUPAC 5-etil-2-[5-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]sulfonil-2-propoxifenil]-7-propil-3H-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 531.67
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.2515 g/mol