Learn More
Mirodenafil dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488847 5 mg 5 miligramos
16486258 10 mg 10 miligramos
16442387 50 mg 50 miligramos
16406606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14930A
MedChemExpress Mirodenafil dihydrochloride (SK3530 dihydrochloride) is a phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor developed for the treatment of erectile dysfunction.
Mirodenafil dihydrochloride (SK3530 dihydrochloride) is a phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitor developed for the treatment of erectile dysfunction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirodenafil dihydrochloride
CAS 862189-96-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H39Cl2N5O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo SK-3530 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (165.40 mM)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.O=C1C(N(CC)C=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CCO)CC4)=O)=CC=C3OCCC)N1
Peso molecular (g/mol) 604.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.59
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid