Learn More
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16465388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465388 10 mg 10 miligramos
16451577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12838
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirk-IN-1
CAS 1386979-55-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17Cl2N5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dyrk1B/A-IN-1
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O
Peso molecular (g/mol) 498.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease