Learn More
Miriplatin, MedChemExpress
Código de producto. 16487086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487086 100 mg 100 miligramos
16487028 10 mg 10 miligramos
16449577 5 mg 5 miligramos
16403087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16325A
MedChemExpress Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miriplatin
Forma física Solid
CAS 141977-79-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H68N2O4Pt
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo SM-11355
Información de solubilidad Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity)
SMILES NC1CCCCC1N.[O-]C(CCCCCCCCCCCCC)=O.[O-]C(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Pt+2]
Peso molecular (g/mol) 764.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 764.0
Porcentaje de pureza 98.0%