Learn More
Mirin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirin |
| CAS | 1198097-97-0 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Z-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=N)NC2=O)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 220.25 |