Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Código de producto. 15498739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498739 50 mg 50 miligramos
15478739 5 mg 5 miligramos
15488739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498739 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67462.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299953-00-7
Fórmula molecular C10H8N2O2S
Sinónimo cis-5-(4-hidroxibenzilideno)-2-imino-4-tiazolidina;
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Naranja
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
ensayo 95 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 220,25g/mol
Sensibilidad Sensible a la humedad
Formulario Sólido