Learn More
Miridesap, MedChemExpress
Código de producto. 16446347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16446347 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16446347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101861
MedChemExpress Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.
Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miridesap
CAS 224624-80-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H24N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo CPHPC Ro63-8695 GSK2315698
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (220.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](CCC1)C(O)=O)CCCCC(N2[C@H](CCC2)C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 340.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.37
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation