Learn More
Miramistin, TRC
Código de producto. 17907704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907704 250 mg 250 miligramos
17940075 500 mg 500 miligramos
17939334 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17907704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM365035250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15809-19-5
Fórmula molecular C26 H47 N2 O . Cl
Peso molecular (g/mol) 439.12
Sinónimo N,N-Dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]-benzenemethanaminium Chloride, Benzyldimethyl(3-tetradecamidopropyl)ammonium Chloride, Benzyldimethyl[3-(myristoylamino)propyl]ammonium Chloride, Myramistin, Benzyldimethyl(3-myristamidopropyl)-ammonium Chloride, DT 2, DT 2 (surfactant);
Nombre IUPAC benzil-dimetilo[3-(tetradecanoilamino)propil]amonio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miramistin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H46N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-21-26(29)27-22-18-23-28(2,3)24-25-19-15-14-16-20-25;/h14-16,19-20H,4-13,17-18,21-24H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.3377