Learn More
Mirabegron, TRC
Código de producto. 30135439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135439 100 mg 100 miligramos
30137184 5 mg 5 miligramos
17940895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM364900100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223673-61-8
Fórmula molecular C21 H24 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 396.51
Sinónimo 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, (R)-Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Betmiga, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178, 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178
Nombre IUPAC 2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hidroxi-2-feniletil]amino]etil]fenil]acetamida
SMILES Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirabegron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.162
Porcentaje de pureza >95%