Learn More
Mirabegron, MedChemExpress
Código de producto. 16496158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496158 10 mg 10 miligramos
16478757 5 mg 5 miligramos
16472297 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14773
MedChemExpress Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirabegron
Forma física Powder
CAS 223673-61-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo YM178
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCNC[C@H](O)C2=CC=CC=C2)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Peso molecular (g/mol) 396.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.51
Porcentaje de pureza 98.98%