Learn More
MIR96-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16451559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451559 1 mg 1 miligramo
16446868 10 mg 10 miligramos
16439407 5 mg 5 miligramos
16422937 50 mg 50 miligramos
16416966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16451559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15843
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress MIR96-IN-1 targets the Drosha site in the miR-96 (miRNA-96, microRNA-96) hairpin precursor, inhibiting its biogenesis, derepressing downstream targets, and triggering apoptosis in breast cancer cells. MIR96-IN-1 binds to RNAs with Kds of 1.3, 9.4, 3.4, 1.3 and 7.4 μM for RNA1, RNA2, RNA3, RNA4 and RNA5, respectively.
MIR96-IN-1 targets the Drosha site in the miR-96 (miRNA-96, microRNA-96) hairpin precursor, inhibiting its biogenesis, derepressing downstream targets, and triggering apoptosis in breast cancer cells. MIR96-IN-1 binds to RNAs with Kds of 1.3, 9.4, 3.4, 1.3 and 7.4 μM for RNA1, RNA2, RNA3, RNA4 and RNA5, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MIR96-IN-1
CAS 1311982-88-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H48N8O2
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (169.84 mM)
SMILES O=C(NCCCN=[N+]=[N-])CCCOC1=C(C(C)(C)C)C=C(C2=NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3N2)C=C1C(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 588.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.79
Porcentaje de pureza 95.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death