Learn More
Miquelianin, MedChemExpress
Código de producto. 16483396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483396 25 mg 25 miligramos
16475918 10 mg 10 miligramos
16462067 50 mg 50 miligramos
16461389 1 mg 1 miligramo
16448557 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13930
MedChemExpress Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miquelianin
CAS 22688-79-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O13
Cantidad 25 mg
Sinónimo Quercetin 3-O-glucuronide Quercetin 3-glucuronide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.71 mM)
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C1O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Peso molecular (g/mol) 478.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.36
Porcentaje de pureza 98.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease