Learn More
MiPLA, Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30468110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468110 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30468110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM55221025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylisopropyllysergamide
CAS 100768-08-9
Fórmula molecular C20 H25 N3 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo (8β)-9,10-didehydro-N,6-dimethyl-N-(1-methylethyl)-ergoline-8-carboxamide, MiPLA (solution)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O/c1-12(2)23(4)20(24)14-8-16-15-6-5-7-17-19(15)13(10-21-17)9-18(16)22(3)11-14/h5-8,10,12,14,18,21H,9,11H2,1-4H3/t14-,18-/m1/s1
SMILES CC(C)N(C)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
Nombre IUPAC (6aR,9R)-N-isopropil-N,7-dimetil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 323.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1998