Learn More
Sulfato de minoxidil, TRC
Código de producto. 30473071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473071 5 mg 5 miligramos
30469738 25 mg 25 miligramos
30470682 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3451005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83701-22-8
Fórmula molecular C9 H15 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 289.31
Sinónimo 2-Pyrimidinamine, 1,6-dihydro-6-imino-4-(1-piperidinyl)-1-(sulfooxy)-, Minoxidil sulfate
Nombre IUPAC (2,6-diamino-4-piperidina-1-ilpirimidina-1-ium-1-il) sulfato
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1OS(=O)(=O)[O-])N2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minoxidil, Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0845
Porcentaje de pureza >95%