Learn More
Sulfato de minoxidil-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Minoxidil Sulfate-d10 |
| CAS | 1260373-92-9 |
| Fórmula molecular | C9H5D10N5O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-(1-Piperidinyl-d10)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide Sulfate, 1,6-Dihydro-6-imino-4-(1-piperidinyl-d10)-1-(sulfooxy)-2-pyrimidinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | NC1=[N+](OS(=O)([O-])=O)C(N)=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 299.37 |