Learn More
Minoxidil-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Minoxidil-d10 |
| CAS | 1020718-66-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H10 H5 N5 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,4-Pyrimidinediamine, 6-(1-piperidinyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)-, 3-oxide (ACI), 6-(1-Piperidinyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl-d10)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, Minoxidil-d10, Minoxidil-D10 (piperidine-D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-il)-3-oxidopirimidin-3-io-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1904 |