Learn More
Minoxidil-d10 (piperidina-d10), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Minoxidil-d10 |
| CAS | 1020718-66-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H10 H5 N5 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-il)-3-oxidopirimidin-3-io-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1904 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |