Learn More
Minoxidil Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30479960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479960 5 mg 5 miligramos
30472521 1 mg 1 miligramo
30469749 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3450505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56828-40-1
Fórmula molecular C15 H23 N5 O7
Peso molecular (g/mol) 385.37
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid, 1-[[4-amino-2-imino-6-(1-piperidinyl)-1(2H)-pyrimidinyl]oxy]-1-deoxy- (9CI), Minoxidil β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2,6-diamino-4-piperidina-1-ilpirimidina-1-ilpirimidina-1-il-il-oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])N3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minoxidil Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N5O7/c16-7-6-8(19-4-2-1-3-5-19)18-15(17)20(7)27-14-11(23)9(21)10(22)12(26-14)13(24)25/h6,9-12,14,21-23H,1-5H2,(H4,16,17,18,24,25)/t9-,10-,11+,12-,14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1597