Learn More
Endecotts™ Tamizadora vibratoria Minor 200
Código de producto. 15359001
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
De 38 μm a 125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
15359001 De 38 μm a 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15359001 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor MIN200/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00€
    1790.85€ / paquete de 1
    Ahorro 154.15€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Compacto y portátil. Endecotts Minor 200 Sieve Shaker es ideal para su uso en laboratorios y plantas.
  • Compacto, portátil y fácil de usar
  • Accionamiento electromagnético para un funcionamiento silencioso y prácticamente sin mantenimiento
  • Solo requiere un pequeño espacio de almacenamiento debido a su reducido tamaño y. sistema de banda de sujeción fácilmente extraíble (incluido)
  • Otras voltajes disponibles.
Compliance
AASHTO T 27
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tipo de producto Agitador de tamices
Diámetro (métrico) 100/200 mm
Modelo Minor 200 de sobremesa
N.º de tamices 8 de altura completa/16 de media altura (tamices de 200 mm)
Tamaño de partículas De 38 μm a 125 mm
Intervalo del temporizador Analógico, de 0 a 60 min, continuo