Learn More
Ácido minodrónico, TRC
Código de producto. 30482954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30482954 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30482954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM344900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Minodronic Acid
CAS 180064-38-4
Fórmula molecular C9H12N2O7P2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (1-Hydroxy-2-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylethylidene)bis-phosphonic acid, Imidazo[1,2-a]pyridine, phosphonic acid deriv., BPH 261, Bonoteo, ONO 5920, Recalbon, YH 529, YM 529
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O7P2/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
SMILES OC([P](O)(O)=O)([P](O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2
Nombre IUPAC Ácido (1-hidroxi-2-imidazo[1,2-a]piridin-3-il-1-fosfonoetil)fosfónico
Peso molecular (g/mol) 322.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.012
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.