Learn More
Clorhidrato de minociclina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444911 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444911 250 mg 250 miligramos
11454911 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444911 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215571883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    210.00€ / 250 miligramos
    Ahorro 11.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
CAS 13614-98-7
Fórmula molecular C23H28ClN3O7
Peso molecular (g/mol) 493.94
Número MDL MFCD00083669
Clave InChI KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Sinónimo minocycline hydrochloride, minocycline hcl, minomycin, minocin, minocycline chloride, arestin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hidroxi)metilideno]-4,7-bis(dimetilamino)-10,11,12a-trihidroxi-1,2,3,4,4 a,5,5a,6,12,12a-decahidrotetraceno-1,3,12-triona
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minocycline Hydrochloride
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.9
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Minocycline Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Minocycline Hydrochloride