Learn More
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16433347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433347 50 mg 50 miligramos
16427296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16433347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17412
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Minocycline hydrochloride is an orally active, potent and BBB-penetrated semi-synthetic tetracycline antibiotic.
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minocycline hydrochloride
CAS 13614-98-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN3O7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 493.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.94
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation