Learn More
Thermo Scientific Chemicals Minociclina, clorhidrato, 97 %
Código de producto. 15360867 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15360867 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15360867 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    122.65€ / 1 g
    Ahorro 19.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
El clorhidrato de minociclina, 97 %, n.° de CAS 13614-98-7, es un compuesto de amplio espectro con actividades antibacterianas y antiinflamatorias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El clorhidrato de minociclina es la sal clorhidrato de la minociclina, un derivado de acción prolongada de amplio espectro de la tetraciclina antibiótica, con actividades antibacterianas y antiinflamatorias
•Este compuesto ejerce su acción uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e interfiriendo con la unión del ARNt al complejo ribosomal, lo que resulta en la inhibición de la traducción de proteínas en bacterias
• El clorhidrato de minociclina puede inhibir la enzima inflamatoria 5-lipoxigenasa (5LOX) y puede bloquear las interacciones entre linfocitos T y microglia.5LOX cataliza la síntesis de mediadores inflamatorios, incluyendo prostaglandinas y leucotrienos.Por lo tanto, ambas actividades moleculares descritas pueden contribuir a la actividad neuroprotectora de la minociclina.
Aplicaciones
• Este compuesto es eficaz contra cultivos de estafilococo resistentes a la tetraciclina • El clorhidrato de minociclina inhibe la secreción del factor de necrosis tumoral de citoquina inflamatoria mediada por lipopolisacárido (TNF-α) por macrófagos
•Inhibe la proliferación de células endoteliales y la angiogénesis in vitro mediante la supresión traslacional de HIF-1α
• Este compuesto presenta actividad antitumoral en gliomas inhibiendo la metaloproteinasa de matriz de membrana tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minocycline hydrochloride
Tipo Minocycline Hydrochloride
CAS 13614-98-7
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 10% max.
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C23H28ClN3O7
Número MDL MFCD00083669
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dmf and methanol
Clave InChI KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Nombre IUPAC hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
Peso molecular (g/mol) 493.94
PubChem CID 54685925
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.94
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Minocycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2