Learn More
Minocycline hydrochloride, 890-950μg/mg, Thermo Scientific™
217.65€ - 472.00€
| CAS | 13614-98-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C23H28ClN3O7 |
| Peso molecular (g/mol) | 493.94 |
| Número MDL | MFCD00083669 |
| Clave InChI | KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N |
| PubChem CID | 54685925 |
| Nombre IUPAC | hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15427789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.ME |
500mg |
242.00€ 217.65€ / 500 miligramos Ahorro 24.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15417789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.03 |
1g |
472.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
| 13614-98-7 | |
| 493.94 | |
| KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N | |
| hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| C23H28ClN3O7 | |
| MFCD00083669 | |
| 54685925 | |
| [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C |
Especificaciones
| Minocycline hydrochloride | |
| 13614-98-7 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00083669 | |
| 14,6202 | |
| KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N | |
| hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride | |
| 54685925 |
| 890 to 950μg/mg | |
| Yellow | |
| C23H28ClN3O7 | |
| 813°C | |
| Freely soluble in water | |
| [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C | |
| 493.94 | |
| 493.94 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-099-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7630500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold