Learn More
Minocycline hydrochloride
Código de producto. 15427789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427789 500 mg 500 miligramos
15417789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66429.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.14€
    217.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 44.49€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13614-98-7 | C23H28ClN3O7 | 493.94 g/mol
A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13614-98-7
Fórmula molecular C23H28ClN3O7
Peso molecular (g/mol) 493.94
Número MDL MFCD00083669
Clave InChI KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
PubChem CID 54685925
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hidroxi)metilideno]-4,7-bis(dimetilamino)-10,11,12a-trihidroxi-1,2,3,4,4 a,5,5a,6,12,12a-decahidrotetraceno-1,3,12-triona
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Minocycline hydrochloride
Tipo Minocycline Hydrochloride
Nombre de nota 890 to 950μg/mg
Forma física Powder
Punto de fusión 205°C to 210°C
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Punto de ebullición 813°C
Índice Merck 14,6202
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.94