Descripción
- Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
- Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
- Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
- Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
- Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros utilizando labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
- Manejo intuitivo y sencillo
- Superficie sensible al tacto para una larga vida útil
- Lectura de temperatura en la pantalla
- Carcasa resistente a productos químicos
- Función de bloqueo de teclas
- Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 50 a 2000 rpm |
| Capacidad | 15 L |
| Pantalla | LCD: Velocidad, temperatura, par de torsión, temporizador |
| Tensión | 100/240 V, V CC: 24 V |
| Vataje | 69 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 70 x 193 x 154 mm |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 69 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tamaño del mandril | De 0,5 a 8 mm |
| Incluye | Interfaz USB, enchufe UE |
| Mostrar más |