Descripción
- Diseño compacto - el diseño reducido y el enfoque en los aspectos más esenciales hacen que los agitadores sean compañeros de laboratorio fiables
- Facilidad de operación - el funcionamiento se realiza mediante un estable mando giratorio
- La pantalla muestra con claridad la velocidad de rotación
- Actualizaciones rápidas: Las actualizaciones de software periódicas se pueden llevar a cabo rápidamente y de manera senccilla mediante la interfaz USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 50 L |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 69 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 70 x 193 x 154 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tamaño del mandril | De 0,5 a 8 mm |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Clase de protección | IP54 |
| par de torsión | 0,8 Nm |
| Mostrar más |