Descripción
- Diseño compacto - el diseño reducido y el enfoque en los aspectos más esenciales hacen que los agitadores sean compañeros de laboratorio fiables
- Facilidad de operación - el funcionamiento se realiza mediante un estable mando giratorio
- La pantalla muestra con claridad la velocidad de rotación
- Actualizaciones rápidas: Las actualizaciones de software periódicas se pueden llevar a cabo rápidamente y de manera senccilla mediante la interfaz USB
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Pantalla | LED |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 69 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de motor | De CC sin escobillas |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +350 °C |
| par de torsión | 40 Ncm |
| Viscosidad | 30.000 mPas |
| Mostrar más |