Learn More
MP Biomedicals™ Medio esencial mínimo Eagle (modificado) 1X- sin L-glutamina
Código de producto. 17358573 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Líquido
Tamaño de la unidad:
3 litros
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
17358573 Líquido 3 litros
1 options
Código de producto. 17358573 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091210254X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    133.35€ / 3 litros
    Ahorro 6.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Medios de cultivo celular MEM que se pueden utilizar con sales de Earle o Hanks.
MEM, preparado originalmente por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares.Tras sus intentos de cultivar fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa, se reveló que el BME no podía satisfacer las necesidades nutricionales de estos tipos celulares.Otros estudios condujeron al desarrollo del MEM, incorporando modificaciones específicas como concentraciones de aminoácidos más altas para el cultivo de células fastidiosas.MP Biomedical™ ofrece MEM con sales de Earle o Hanks.
MEM MP Biomedical™ puede utilizarse para apoyar el crecimiento de:
  • Células en monocapas
  • Células en suspensión
  • Amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación adecuada
Declaración de uso:A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de cultivo celular
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glucosa, Sin glutamina, Sin piruvato sódico