Learn More
MP Biomedicals™ Medio esencial mínimo Eagle, líquido
Código de producto. 11440335 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Bicarbonato sódico
Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), Bicarbonato sódico
Sin aditivos:
Sin Glutamina
Sin glutamina, Sin cisteína, Sin cistina, Sin metionina
Tipo de producto:
Eagle medio esencial mínimo (modificado)
Medio esencial mínimo de Eagle
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Con aditivos Sin aditivos Tipo de producto Tamaño de la unidad
11440335 Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Bicarbonato sódico Sin Glutamina Medio esencial mínimo de Eagle 500 ml
11450415 Bicarbonato sódico, Solución salina equilibrada de Earle (EBSS) Sin glutamina, Sin cisteína, Sin cistina, Sin metionina Eagle medio esencial mínimo (modificado) 500 ml
11490335 Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS), Bicarbonato sódico Sin Glutamina Medio esencial mínimo de Eagle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440335 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091210254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.05€
    28.35€ / 500 ml
    Ahorro 6.70€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incorpora mayores concentraciones de aminoácidos para el cultivo de células exigentes.
MEM, preparado originalmente por Harry Eagle, es uno de los medios de cultivo celular más populares. Tras sus intentos de cultivar fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa, se reveló que el BME no podía satisfacer las necesidades nutricionales de estos tipos celulares. Otros estudios condujeron al desarrollo del MEM de MP Biomedicals, incorporando modificaciones específicas como concentraciones de aminoácidos más altas para el cultivo de células fastidiosas.
  • El MEM de MP Biomedicals puede usarse para apoyar el crecimiento de células en monocapas, en suspensión y una amplia variedad de otros tipos de células con la suplementación apropiada.
  • Disponible con sales de Earle o Hank.
Especificaciones
Tipo de producto Medio esencial mínimo de Eagle
Esterilidad Estéril
Con aditivos Solución salina equilibrada de Earle (EBSS), Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin Glutamina
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,3
Contenido y almacenamiento De 0 a 5 °C
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.