Learn More
Heinz Herenz Aplicador de madera de diámetro mínimo, bastoncillo de algodón individual
Código de producto. 10751103
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de punta:
De un solo terminal
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Tipo de punta Tamaño de la unidad
10751103 De un solo terminal paquete de 2000
1 options
Código de producto. 10751103 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1030128
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aplicador de madera WA 1-Yo. Bastoncillo de algodón individual con tolerancias de diámetro mínimas.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Applicator Material Wooden
Material del mango Madera
Tipo de producto Bastoncillo de algodón, Applicator
Material de la punta Algodón
Tipo de punta De un solo terminal
Diámetro de la punta (métrico) 4 to 5mm
Longitud (métrico) 12mm
Cantidad 2000Box