Learn More
Interscience MiniMix 100 P CC. Licuadora de laboratorio de 100 ml
Código de producto. 10223181
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10223181 80 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10223181 Proveedor Interscience N.º de proveedor 011230
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El MiniMix 100 P CC está diseñado para mezclar muestras pequeñas. Gran herramienta para laboratorios.
Homogeneizador de laboratorio de 100 mL para preparación de muestras:
  • Puerta sencilla
  • Pantalla digital multifunción
  • Volumen útil: 5 - 80 mL
  • Velocidad variable (3 - 6 - 9 - 12 golpes/s)
  • Temporizador de licuado (1 s-1 h)∞ )
  • Potencia de mezcla ajustable (patentada)
  • Haga clic y Clean™ Paletas extraíbles (patentadas)
  • Parada de las palas una al lado de la otra
  • Q-Tight™ Cierre: cierre hermético para evitar fugas por la parte superior de la bolsa.
  • Puerta de apertura total (270°) Entregado con: 1 cable de alimentación / 1 manual de usuario / 1 guía rápida de usuario / 1 paquete gratuito de bolsas para licuadora
Especificaciones
Tensión 110/220 V
Requisitos eléctricos 110/220 V, 50/60 Hz
Vataje 110 W
Capacidad (métrico) 80 mL
Intervalo de volumen (métrico) 50 a 80 ml
Fondo (imperial) 14,57 in
Fondo (métrico) 37 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 36.9 x 20.2 cm
Altura (imperial) 7,87 in
Altura (métrico) 20 cm
Longitud (imperial) 14,53 in
Anchura (imperial) 7,87 in
Anchura (métrico) 21 cm
Material de base Acero inoxidable
Material del recipiente Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (manual analítico bacteriológico)
Descripción El MiniMix 100 P CC está hecho para la mezcla de muestras pequeñas. La potencia de mezcla ajustable patentada permite una extracción bacteriana óptima y se puede adaptar a la naturaleza de la muestra. El MiniMix 100 P CC está equipado con paletas de clic patentadas Click & Clean que permiten acceso completo a la cámara de mezcla para su limpieza.
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de EEB, análisis de biopsias, análisis veterinarios, HPLC, GCMS, etc.
Para utilizar con (equipo) bolsas de muestra
Incluye Se entrega con: 1 cable de alimentación, manual de usuario, guía rápida de usuario, 1 paquete gratuito de bolsas para licuadora
Modelo MiniMix 100 P CC
N.º de carreras 3, 6, 9, 12 golpes/seg.
Cantidad de embalaje 1
Tipo de producto Mezclador
Frecuencia 50/60 Hz