Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster MiniMark™
Código de producto. 11791785
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11791785
Marca: Brady™ 710088
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, Directiva 2002/95/CE
Descripción Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta para placas de clasificación e identificación
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete Paquete de 1000
Cantidad 1000/Paq.
Tamaño (métrico) 69,85 x 31,75 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 31,75 x 69,85 mm
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 31.75 mm
Anchura (imperial) 2.75 in.
Anchura (métrico) 69,85 mm
Altura (métrico) 31,75 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-7-8423