Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón rojo, activador de coágulos de suero CAT, no estéril
Descripción
- La pared interior del tubo sérico está especialmente recubierta con partículas microscópicas de sílice, que activan el proceso de coagulación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Tapón rojo |
| Aditivo | Activador de coágulos de separación de suero CAT |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 0,5/1,0 ml |
| Cierre incluido | Sí |
| Color del tapón | Rojo |
| Cantidad | 500/paq. |