Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón verde claro, separador de heparina de litio, no estéril
Código de producto. 15798169
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,8 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15798169 0,8 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 15798169 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.90€
    278.78€ / paquete de 500
    Ahorro 36.12€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Incluye una pared interna recubierta de heparina de litio para evitar la coagulación y un gel separador inerte para separar el plasma y las células sanguíneas.
  • La pared interna del tubo de suero está especialmente recubierta con heparina de litio para bloquear la cascada de coagulación.
  • Contiene un gel separador en la base del tubo que forma una barrera estable entre el plasma y las células sanguíneas tras la centrifugación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Heparina de litio y separador de plasma
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 0,8 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Verde claro