Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón azul claro, 9NC coagulación de citrato de sodio al 3,2 %, estéril
Código de producto. 15738179
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,0 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15738179 1,0 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 15738179 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    994.84€ / paquete de 500
    Ahorro 55.16€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Contiene una solución tamponada de citrato de sodio para ayudar en el examen de los parámetros de coagulación.
Contiene una solución tamponada de citrato de sodio para ayudar en el examen de los parámetros de coagulación.
  • Este tubo de citrato de sodio con la parte superior azul claro, o tubo de coagulación, se utiliza para el examen de los parámetros de coagulación.
  • Los tubos de coagulación contienen una solución tamponada de citrato de sodio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo 9NC citrato de sodio al 3,2 %
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 1,0 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Azul claro
Cantidad 500/paq.