Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™. Tapón lavanda, K3E K3EDTA, no estéril
Código de producto. 15758169
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25/0,5 ml
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15758169 1 ml paquete de 500
15748169 0,25/0,5 ml paquete de 500
15830146 0,25/0,5 ml paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15758169 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450531
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La pared interior está recubierta con anticoagulante que une los iones de calcio e interrumpe la coagulación.
  • La pared interior está recubierta con K3E K3EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
  • Utilizado para hematología.
  • Disponible en diferentes cantidades.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo K3 E K3 EDTA
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Lavanda