Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™. Tapón lavanda, K3E K3EDTA, no estéril
Código de producto. 15748169
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25/0,5 ml
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15748169 0,25/0,5 ml paquete de 500
15830146 0,25/0,5 ml paquete de 2000
15758169 1 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15748169 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450530
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La pared interior está recubierta con anticoagulante que une los iones de calcio e interrumpe la coagulación.
  • La pared interior está recubierta con K3E K3EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
  • Utilizado para hematología.
  • Disponible en diferentes cantidades.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo K3 E K3 EDTA
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 0,25/0,5 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Lavanda
compliance-icons
Nombre del producto
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25/0.5 ml K3E K3EDTA lave nder cap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate