Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™. Tapón lavanda, K2E K2EDTA, no estéril
Código de producto. 15768169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15768169 500/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 15768169 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    989.99€ / paquete de 500
    Ahorro 55.01€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La pared interior está recubierta con anticoagulante que une los iones de calcio e interrumpe la coagulación.
  • La pared interior está recubierta con K2E K2EDTA secado en aerosol como anticoagulante para unir los iones de calcio e interrumpir la cascada de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo K2 E K2 EDTA
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 0,25/0,5 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Lavanda
Cantidad 500/paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • X500 MiniCollect TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA la vender cap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate