Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Gold Cap, CAT Serum Sep Clot Activator, Non-Sterile
Código de producto. 15778169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
15778169 500/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 15778169 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450533
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes inner wall coated with microscopic silica particles to activate coagulation and a separator gel to separate serum and blood cells.
  • The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
  • Serum separator tubes contain a separator gel in the base of the tube; during centrifugation, this gel forms a stable barrier between the serum and the blood cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo CAT Serum Sep Clot Activator/Gel Separator
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 0.5/0.8 mL
Cierre incluido Yes
Color del tapón Gold
Cantidad 500/paq.