Learn More
HUBER Minichiller 600
Para numerosas aplicaciones de laboratorio. El minichiller Huber Kaeltmaschinenbau 600 es adecuado para el enfriamiento de bloques de reactor, bombas de vacío, rotavapores o intercambiadores de calor.
Marca: HUBER 3066.0010.99
Descripción
- Solución de enfriamiento económica y respetuosa con el medio ambiente
- Alta eficiencia
- Control preciso de la temperatura
- Bomba de circulación potente
- Construcción en acero inoxidable resistente
- Funcionamiento continuo y fiable con funciones de aviso
- Fácil de llenar y vaciar
- Indicador de nivel de llenado iluminado
- Visor LED de temperatura
- Funcionamiento sencillo con solo tres teclas