Learn More
Huber™ Mini enfriador
Código de producto. 17969460
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Minichiller 1000 OLE
Minichiller 300-H OLE
Minichiller 300w OLE
Minichiller 300w-H OLE
Minichiller 600 OLE
Minichiller 600-H OLE
Refrigerante:
Compacto
Refrigerante natural
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Refrigerante Tamaño de la unidad
17969460 Minichiller 1000 OLE Refrigerante natural cada uno
15648298 Minichiller 300-H OLE Refrigerante natural cada uno
15723047 Minichiller 300w OLE Refrigerante natural cada uno
15733047 Minichiller 300w-H OLE Refrigerante natural cada uno
15743047 Minichiller 600 OLE Compacto cada uno
15753047 Minichiller 600-H OLE Compacto cada uno
15773047 - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17969460 Proveedor Huber™ N.º de proveedor 3080.0001.98
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Los minichillers son una solución de refrigeración que ahorra espacio, es económica y respetuosa con el medio ambiente para numerosas aplicaciones de laboratorio. Al ahorrar agua de refrigeración, los Minichillers se amortizan al cabo de poco tiempo.
Los Minichillers compactos son una solución de refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente para muchas aplicaciones de laboratorio. Un cálculo de los costes de agua y aguas residuales muestra que un Minichiller puede ahorrar hasta 48.000 L de agua en una semana laboral y, debido a su bajo precio de adquisición, el retorno de la inversión se logra en muy poco tiempo.
  • Las unidades ocupan poco espacio, ya que solo requieren 225 x 360 mm en la mesa del laboratorio y, por lo tanto, son adecuadas para enfriar bloques de reactores, bombas de vacío, evaporadores rotativos o intercambiadores de calor.
  • Los minichillers permiten condiciones de aplicación estables gracias a valores constantes de temperatura, presión y cantidades de caudal.
  • También son perfectos para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta + 40 °C.
  • A pesar del precio de compra económico, los refrigeradores están bien equipados y tienen un gran indicador de temperatura, indicador de nivel de llenado, así como LED de estado para la bomba, refrigeración y calefacción.
  • Opcionalmente está disponible un calentador de 1 kW con el que se puede ampliar el rango de temperatura hasta +100 °C.
  • Los minichillers están disponibles en modelos refrigerados por aire y por agua y utilizan refrigerantes naturales.
Especificaciones
Comunicaciones USB (dispositivo), RS232
Capacidad de refrigeración 1 kW a 15 °C
Tipo de bomba Bomba de circulación de presión y succión
Intervalo de temperatura -20 °C a 40 °C
Tipo Chiller con recirculación
Modelo Minichiller 1000 OLE
Refrigerante Refrigerante natural
Requisitos eléctricos 208 a 240 V, 50/60 Hz
Tensión 208/240 V