Learn More
Grant Instruments Minicentrífuga-Vortex para placas PCR
Código de producto. 30274349
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 placas de 96 pocillos para PCR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30274349 2 placas de 96 pocillos para PCR cada uno
1 options
Código de producto. 30274349 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor MSC2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00€
    726.95€ / paquete de 1
    Ahorro 40.05€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Centrífuga digital de tamaño compacto diseñada para recolectar gotas, mezclar reactivos y recolectar una vez más para un mejor rendimiento de PCR.
  • La combinación de funciones de mezcla giratoria garantiza un funcionamiento rápido, una mezcla completa y resultados repetibles.
  • El rotor de la centrífuga puede alojar 2 placas PCR sin faldón o con semifaldón.
Posibilidad de operar en 4 modos independientes:
  • Centrífuga - Máx. 3500 RPM
  • Vórtice - hasta 5 min.
  • Centrífuga/Vórtice: combinación de dos tipos de movimiento
  • Algoritmo de espín-mezcla-espín: hasta 10 ciclos
El algoritmo spin-mix-spin (algoritmo SMS) está diseñado para recolectar (o restablecer) microvolúmenes de reactivos en el fondo de los tubos de la placa de PCR (la primera centrifugación o centrifugación), luego agitar (mezclar) y volver a recolectar reactivos (centrifugación repetida) de las paredes y la cubierta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 placas de 96 pocillos para PCR
RCF máx. 2,500 x g
Vel. máx 3,500 rpm
Refrigerado No
Amperaje 2 A
Altura exterior (imperial) 9,05 in
Altura exterior (métrico) 230 mm
Anchura exterior (imperial) 6,5 in
Altura con la tapa exterior cerrada (imperial) 9,05 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 14,2 in
Altura con la tapa exterior cerrada (métrico) 230 mm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 360 mm
Certificaciones/conformidad EC
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 9,05 x 8,66 x 6,5 in.
Estándares EC
Garantía 2 años
Otras funciones Centrífuga, vórtice, mezcla giratoria
Dimensiones (Al x An x F) 6,5 x 8,66 x 9,05 in.
Para utilizar con (equipo) 2 placas de 96 pocillos para PCR
Peso neto 2.7 kg
Frequency 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Run Time 0 a 10 min.
Dimensions (H x W x D) 165 x 220 x 230 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de pantalla LCD
Tipo de producto Vórtice de centrifugadora
Anchura exterior (métrico) 165 mm