Learn More
BOLA Conectores Luer miniatura
Código de producto. 10287691
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10287691 0,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 10287691 Proveedor BOLA N.º de proveedor F71706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores Luer miniatura PTFE, Luer macho
Conector fabricado en PTFE para transición de conexión Luer a rosca hembra UNF¼ en. 28 gramos.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm