Learn More
Cole-Parmer Válvulas de retención en miniatura, espiga para manguera, PVDF y Viton™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Evite el reflujo para proteger su equipo. Trabajar con líquidos y gases. Úselo para aplicaciones de presión o vacío. PVDF y Viton La construcción proporciona una excelente resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Presión de rotura de 0,18 psi
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de los tubos | 0,125 in |
| Capacidad de flujo | 0.11 |
| Conexión | Manguera dentada de 1/8 in |
| Puerto de salida | Dentado |
| Material (sello) | Viton |