Learn More
Cole-Parmer Válvulas de retención en miniatura, espiga para manguera, Nylon y silicona
Código de producto. 30054057 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conexión:
Manguera dentada de 1/4 in
Manguera dentada de 1/8 in
Manguera dentada de 3/16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conexión Tamaño de la unidad
30054057 Manguera dentada de 1/4 in cada uno
30053887 Manguera dentada de 3/16 in cada uno
30052932 Manguera dentada de 1/8 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30054057 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011519
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las válvulas de retención versátiles se pueden instalar en cualquier posición
Evite el reflujo para proteger su equipo. Trabajar con líquidos y gases. Úselo para aplicaciones de presión o vacío. Presión de rotura de 0,18 psi
Especificaciones
Tamaño de los tubos 0,25 in
Capacidad de flujo 0.13
Conexión Manguera dentada de 1/4 in
Puerto de salida Dentado
Material (sello) Silicona