Learn More
Mecmesin™ Celda de carga de botón en miniatura
Código de producto. 11923978
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 N
2500 N
5000 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11923978 1000 N cada uno
11933978 2500 N cada uno
11943978 5000 N cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11923978 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 878011
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Se utiliza solo para compresión y es ideal para aplicaciones en espacios restringidos.
  • Utilice las células de carga de tipo S donde el espacio no esté limitado; los accesorios específicos se unen mediante orificios roscados. Los destornilladores de par de torsión estáticos pueden ser de mano o montados.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 N